2-(Trimethylsilyl)ethoxymethylchlorid tech. 90% stabilisiert
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: 2-(Chloromethoxy)ethyltrimethylsilane, 2-(Trimethylsilyl)ethoxymethyl Chloride, SEM-chloride
Stabilisierung: Stabilisiert mit N-Ethyldiisopropylamin 0,1%
H55074.03 H55074.06
H55074.03EA 54.5 EUR
H55074.03 H55074.06
2-(Trimethylsilyl)ethoxymethylchlorid tech. 90% stabilisiert
2-(Trimethylsilyl)ethoxymethylchlorid
2-(Chloromethoxy)ethyltrimethylsilane is used in the preparation of SEM [2-(trimethylsilyl)ethoxy]methyl]-ethers. It serves as a phenol protecting group in the synthesis of laterifluorones. Further, it reacts with 1H-imidazole to prepare 1-(2-trimethylsilanyl-ethoxymethyl)-1H-imidazole.
Formel: C₆H₁₅ClOSi
Molecular Weight: 166,72 g/mol
Siedepunkt: 170…172 °C
Dichte: 0,942
Flammpunkt: 46 °C (115 °F)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00009919
CAS-Nummer: 76513-69-4
EINECS: 278-483-4
UN: 2920
ADR: 8,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay (GC) >88.0%