2-(Trimethylsilyl)ethoxymethylchlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
92749-25ML
92749-5ML
SIAL92749-25MLEA
403
EUR
SIAL92749-25ML
SIAL92749-5ML
2-(Trimethylsilyl)ethoxymethylchlorid, Sigma-Aldrich®
2-(Trimethylsilyl)ethoxymethylchlorid
Formel:
C₆H₁₅ClOSi |
MDL:
MFCD00009919 CAS-Nummer: 76513-69-4 EINECS: 278-483-4 UN: 2920 ADR: 8,II |