Arsen-Standard ölgelöst, 1.000 µg/g As in Mineralöl Specpure® für die Analyse von Metallabrieb
Lieferant: Thermo Scientific
43864.1Y
43864.18
43864.1YEA
0
EUR
43864.1Y
43864.18
Arsen-Standard ölgelöst, 1.000 µg/g As in Mineralöl Specpure® für die Analyse von Metallabrieb
Standards
Kationischer Standards
Arsen-Standards
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00085309