Anisomycin (aus Streptomyces griseolus)
Lieferant: Serva
Synonyme: (2R,3S,4S)-4-Hydroxy-2-(4-methoxybenzyl)pyrrolidin-3-yl acetate
13640.01 13640.02
SERA13640.01EA 0 EUR
SERA13640.01 SERA13640.02
Anisomycin (aus Streptomyces griseolus)
Anisomycin
Formel: C₁₄H₁₉NO₄
Molecular Weight: 265,31 g/mol
MDL: MFCD00077650
CAS-Nummer: 22862-76-6
EINECS: 245-269-7
UN: 3462
ADR: 6.1,III