1,3-Dimethyl-4-piperidon
Lieferant: CHEMPUR
Synonyme: 1,3-Dimethylpiperidin-4-one
BTBG00010.250 BTBG00010.1
CHMPBTBG00010.250EA 0 EUR
CHMPBTBG00010.250 MAYBBTBG00010.1
1,3-Dimethyl-4-piperidon
1,3-Dimethyl-4-piperidon
Formel: C₇H₁₃NO
Molecular Weight: 127.1800 g/mol
MDL: MFCD00100893
CAS-Nummer: 4629-80-5
EINECS: 225-046-0
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable