3,4-(Methylenedioxy)phenylboronsäurepinakolester
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme: 5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-benzo-1,3-dioxole, 2-(Benzo[d][1,3]dioxol-5-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 3,4-Ethylenedioxybenzene boronic acid, pinacol ester
PN-2440-5G PN-2440-1G
COBBPN-2440-5GEA 0 EUR
COBBPN-2440-5G COBBPN-2440-1G
3,4-(Methylenedioxy)phenylboronsäurepinakolester
3,4-(Methylenedioxy)phenylboronsäurepinakolester
Formel: C₁₃H₁₇BO₄
MDL: MFCD05663889
CAS-Nummer: 94838-82-1