1,4-Benzodioxan-6-boronsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
2,3-Dihydro-1,4-benzodioxine-6-boronic acid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
635995-1G
635995-5G
SIAL635995-1GEA
33.4
EUR
SIAL635995-1G
SIAL635995-5G
1,4-Benzodioxan-6-boronsäure, Sigma-Aldrich®
1,4-Benzodioxan-6-boronsäure
Formel:
C₈H₉BO₄ Molecular Weight: 179,97 g/mol |
MDL:
MFCD01009696 CAS-Nummer: 164014-95-3 |