3,4-(Methylenedioxy)phenylboronsäure 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 3,4-(Methylenedioxy)benzeneboronic acid, Benzo[d][1,3]dioxol-5-ylboronic acid
359580010 359580050
ACRO359580010EA 38.5 EUR
ACRO359580010 ACRO359580050
3,4-(Methylenedioxy)phenylboronsäure 98%
3,4-(Methylenedioxy)phenylboronsäure
Formel: C₇H₇BO₄
Molecular Weight: 165,94 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD01009695
CAS-Nummer: 94839-07-3
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to yellow to light beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH 97.5 to 106.0 %