3,4-(Methylenedioxy)phenylboronsäure ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 3,4-(Methylenedioxy)benzeneboronic acid, Benzo[d][1,3]dioxol-5-ylboronic acid
B24217.03 B24217.06 B24217.14
B24217.03EA 51.8 EUR
B24217.03 B24217.06 B24217.14
3,4-(Methylenedioxy)phenylboronsäure ≥98%
3,4-(Methylenedioxy)phenylboronsäure
Purity: 98% CAS No.: 94839-07-3 Molecular Formula: C7H7BO4 Formula Weight: 165.94 Melting Point: 239-243° Beilstein Reference: 5523347
Formel: C₇H₇BO₄
Molecular Weight: 165,94 g/mol
Schmelzpunkt: 239…243 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01009695
CAS-Nummer: 94839-07-3