3,4-(Methylenedioxy)phenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
3,4-(Methylenedioxy)benzeneboronic acid, Benzo[d][1,3]dioxol-5-ylboronic acid
BB-2440-5G
BB-2440-25G
BB-2440-1G
COBBBB-2440-5GEA
63.4
EUR
COBBBB-2440-5G
COBBBB-2440-25G
COBBBB-2440-1G
3,4-(Methylenedioxy)phenylboronsäure
3,4-(Methylenedioxy)phenylboronsäure
Formel:
C₇H₇BO₄ Molecular Weight: 165,94 g/mol |
MDL:
MFCD01009695 CAS-Nummer: 94839-07-3 |