(2-Carboxyethyl)triphenylphosphoniumchlorid ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
B25609.06 B25609.14 B25609.22
B25609.06EA 30.9 EUR
B25609.06 B25609.14 B25609.22
(2-Carboxyethyl)triphenylphosphoniumchlorid ≥98%
(2-Carboxyethyl)triphenylphosphonium chloride
Purity: 98% CAS No.: 36626-29-6 Molecular Formula: HO2CCH2CH2P(C6H5)3Cl Formula Weight: 370.81 Melting Point: 197-201° MDL No.: MFCD00185663
Formel: C₂₁H₂₀ClO₂P
Molecular Weight: 370,81 g/mol
Schmelzpunkt: 197…201 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00185663
CAS-Nummer: 36626-29-6