Diphenylphosphorylazid 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Diphenylphosphonic azide, Diphenyl azidophosphate
409040250 409041000 409045000
ACRO409040250EA 84.9 EUR
ACRO409040250 ACRO409041000 ACRO409045000
Diphenylphosphorylazid 98%
Diphenylphosphorylazid
Formel: C₁₂H₁₀N₃O₃P
Molecular Weight: 275,20 g/mol
Siedepunkt: 157 °C (,2 mmHg)
Dichte: 1,273 g/cm³
Flammpunkt: 112 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00001987
CAS-Nummer: 26386-88-9
EINECS: 247-644-0
UN: 3278
ADR: 6.1,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear yellow to amber Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5500 to 1.5520 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %