6-O-Palmitoyl-L-ascorbinsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 6-palmitoyl-L-ascorbic acid, L(+)-Ascorbylpalmitat
76183-100G 76183-25G
SIAL76183-100GEA 118 EUR
SIAL76183-100G SIAL76183-25G
6-O-Palmitoyl-L-ascorbinsäure, Sigma-Aldrich®
6-O-Palmitoyl-L-ascorbinsäure
Formel: C₂₂H₃₈O₇
Molecular Weight: 414,54 g/mol
Siedepunkt: ∼250 °C
Schmelzpunkt: 107…117 °C
MDL: MFCD00005377
CAS-Nummer: 137-66-6
EINECS: 205-305-4