6-O-Palmitoyl-L-ascorbinsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 6-palmitoyl-L-ascorbic acid, L(+)-Ascorbylpalmitat
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ400
A1968-100G A1968-1KG A1968-25G
SIALA1968-100GEA 436 EUR
SIALA1968-100G SIALA1968-1KG SIALA1968-25G
6-O-Palmitoyl-L-ascorbinsäure, Sigma-Aldrich®
6-O-Palmitoyl-L-ascorbinsäure
Formel: C₂₂H₃₈O₇
Molecular Weight: 414,54 g/mol
Siedepunkt: ∼250 °C
Schmelzpunkt: 107…117 °C
MDL: MFCD00005377
CAS-Nummer: 137-66-6
EINECS: 205-305-4