2,3-Dimethylmaleinsäureanhydrid zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: 3,4-Dimethylfuran-2,5-dione
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.41502.0005
8.41502.0005EA 123 EUR
8.41502.0005
2,3-Dimethylmaleinsäureanhydrid zur Synthese, Sigma-Aldrich®
2,3-Dimethylmaleinsäureanhydrid
Formel: C₆H₆O₃
Molecular Weight: 126.11 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005523
CAS-Nummer: 766-39-2
EINECS: 212-165-8
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Melting Point 96 °C
Molar Mass 126.11 g/mol
Boiling Point 223 °C
Density 1.107 g/cm3 (100 °C)