4-Brom-1-ethyl-1H-pyrazol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
4-Bromo-1-ethylpyrazole
HC-6396-25G
HC-6396-1G
HC-6396-5G
COBBHC-6396-25GEA
709
EUR
COBBHC-6396-25G
COBBHC-6396-1G
COBBHC-6396-5G
4-Brom-1-ethyl-1H-pyrazol
4-Bromo-1-ethyl-1H-pyrazole
Formel:
C₅H₇BrN₂ Molecular Weight: 175,0265 g/mol |
MDL:
MFCD08235252 CAS-Nummer: 71229-85-1 |