4-Brom-1-methyl-1H-pyrazol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HI-1308-5G HI-1308-25G
COBBHI-1308-5GEA 26.2 EUR
COBBHI-1308-5G COBBHI-1308-25G
4-Brom-1-methyl-1H-pyrazol
4-Bromo-1-methyl-1H-pyrazole
Formel: C₄H₅BrN₂
Molecular Weight: 161,00 g/mol
MDL: MFCD02179565
CAS-Nummer: 15803-02-8