4-Brom-1-methyl-1H-pyrazol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
696455-25G
696455-5G
SIAL696455-25GEA
121
EUR
SIAL696455-25G
SIAL696455-5G
4-Brom-1-methyl-1H-pyrazol, Sigma-Aldrich®
4-Bromo-1-methyl-1H-pyrazole
Formel:
C₄H₅BrN₂ Molecular Weight: 161,00 g/mol |
MDL:
MFCD02179565 CAS-Nummer: 15803-02-8 |