4-Brom-3-methyl-1H-pyrazol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
4-Bromo-3-methylpyrazole
HI-1501-25G
HI-1501-100G
HI-1501-5G
COBBHI-1501-25GEA
71.2
EUR
COBBHI-1501-25G
COBBHI-1501-100G
COBBHI-1501-5G
4-Brom-3-methyl-1H-pyrazol
4-Bromo-3-methyl-1H-pyrazole
Formel:
C₄H₅BrN₂ Molecular Weight: 161,01 g/mol |
MDL:
MFCD00005241 CAS-Nummer: 13808-64-5 EINECS: 237-456-7 |