4-Brom-3-methyl-1H-pyrazol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
4-Bromo-3-methylpyrazole
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
278238-1G
278238-5G
SIAL278238-1GEA
26
EUR
SIAL278238-1G
SIAL278238-5G
4-Brom-3-methyl-1H-pyrazol, Sigma-Aldrich®
4-Bromo-3-methyl-1H-pyrazole
Formel:
C₄H₅BrN₂ Molecular Weight: 161,01 g/mol |
MDL:
MFCD00005241 CAS-Nummer: 13808-64-5 EINECS: 237-456-7 |