3-Amino-4-brom-1-methyl-1H-pyrazol
Lieferant: CHEMPUR
Synonyme:
4-Bromo-1-methyl-1H-pyrazol-3-amine, 3-Amino-4-bromo-1-methyl-1H-pyrazole, 3-Amino-4-bromo-1-methylpyrazole
GK00323.250
GK00323.1
CHMPGK00323.250EA
0
EUR
CHMPGK00323.250
CHMPGK00323.1
3-Amino-4-brom-1-methyl-1H-pyrazol
3-Amino-4-bromo-1-methyl-1H-pyrazole
Formel:
C₄H₆BrN₃ Molecular Weight: 176,02 g/mol |
MDL:
MFCD00663065 CAS-Nummer: 146941-72-2 |