4-Iod-1-isopropyl-1H-pyrazol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
4-Iodo-1-isopropylpyrazole
HC-3260-5G
HC-3260-25G
HC-3260-1G
COBBHC-3260-5GEA
385
EUR
COBBHC-3260-5G
COBBHC-3260-25G
COBBHC-3260-1G
4-Iod-1-isopropyl-1H-pyrazol
4-Iod-1-isopropyl-1H-pyrazol
Formel:
C₆H₉IN₂ Molecular Weight: 236,0500 g/mol |
MDL:
MFCD11867882 CAS-Nummer: 313350-82-2 |