4-Iod-1-methyl-1H-pyrazol 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
371790010
371790050
ACRO371790010EA
54.7
EUR
ACRO371790010
ACRO371790050
4-Iod-1-methyl-1H-pyrazol 97%
4-Iodo-1-methyl-1H-pyrazole
Formel:
C₄H₅IN₂ Schmelzpunkt: 61…67 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD05663860 CAS-Nummer: 39806-90-1 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Off-white Semitransparent crystals or crystalline needles |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 61 to 67 °C |
GC | ≥96.0 % |