4-Iod-1-methyl-1H-pyrazol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
683531-1G 683531-5G
SIAL683531-1GEA 71.7 EUR
SIAL683531-1G SIAL683531-5G
4-Iod-1-methyl-1H-pyrazol, Sigma-Aldrich®
4-Iodo-1-methyl-1H-pyrazole
Formel: C₄H₅IN₂
Molecular Weight: 208,0000 g/mol
MDL: MFCD05663860
CAS-Nummer: 39806-90-1