4-Brom-3,5-dimethyl-1H-pyrazol
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: 4-Bromo-3,5-dimethylpyrazole
CFF127.25 CFF127.100 017107-10G 017107-50G
CHMPCFF127.25EA 268 EUR
CHMPCFF127.25 CHMPCFF127.100 FLUO017107-10G FLUO017107-50G
4-Brom-3,5-dimethyl-1H-pyrazol
4-Bromo-3,5-dimethyl-1H-pyrazole
Formel: C₅H₇BrN₂
Molecular Weight: 175,03 g/mol
MDL: MFCD00005242
CAS-Nummer: 3398-16-1
EINECS: 222-263-2