4-Brom-3,5-dimethyl-1H-pyrazol
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
4-Bromo-3,5-dimethylpyrazole
CC01210.1
CC01210.10
MAYBCC01210.1EA
0
EUR
MAYBCC01210.1
MAYBCC01210.10
4-Brom-3,5-dimethyl-1H-pyrazol
4-Bromo-3,5-dimethyl-1H-pyrazole
Formel:
C₅H₇BrN₂ Molecular Weight: 175,03 g/mol |
MDL:
MFCD00005242 CAS-Nummer: 3398-16-1 EINECS: 222-263-2 |