4-Iod-1,3,5-trimethyl-1H-pyrazol
Lieferant: Thermo Scientific
CC14711DA
CC14711EA
MAYBCC14711DAEA
0
EUR
MAYBCC14711DA
MAYBCC14711EA
4-Iod-1,3,5-trimethyl-1H-pyrazol
4-Iodo-1,3,5-trimethyl-1H-pyrazole
Formel:
C₆H₉IN₂ |
MDL:
MFCD00626320 CAS-Nummer: 51660-65-2 |