3-Amino-4-brom-5-phenyl-1H-pyrazol 96%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Bromo-5-phenyl-1H-pyrazol-3-amine, (3-Amino-4-bromo-1H-pyrazol-5-yl)benzene
A10621.03
A10621.06
A10621.03EA
23.3
EUR
A10621.03
A10621.06
3-Amino-4-brom-5-phenyl-1H-pyrazol 96%
3-Amino-4-bromo-5-phenyl-1H-pyrazole
Purity: 96%
CAS No.: 2845-78-5
Molecular Formula: C9H8BrN3
Formula Weight: 238.09
Odour: Odourless
Melting Point: 111-117°
MDL No.: MFCD00082666
Formel:
C₉H₈BrN₃ Molecular Weight: 238,09 g/mol Schmelzpunkt: 111…117 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00082666 CAS-Nummer: 2845-78-5 |