5-Amino-3-(4-bromphenyl)-1H-pyrazol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
3-(4-Bromophenyl)-1H-pyrazol-5-amine
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
646733-1G
646733-5G
SIAL646733-1GEA
34.2
EUR
SIAL646733-1G
SIAL646733-5G
5-Amino-3-(4-bromphenyl)-1H-pyrazol, Sigma-Aldrich®
5-Amino-3-(4-bromphenyl)-1H-pyrazol
Formel:
C₉H₈BrN₃ Molecular Weight: 238,09 g/mol |
MDL:
MFCD00558911 CAS-Nummer: 78583-82-1 |