4-Isopropyl-5-pyrimidinboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BB-2600-1G
BB-2600-250M
COBBBB-2600-1GEA
1630
EUR
COBBBB-2600-1G
COBBBB-2600-250M
4-Isopropyl-5-pyrimidinboronsäure
4-Isopropyl-5-pyrimidinboronsäure
Formel:
C₇H₁₁BN₂O₂ Molecular Weight: 165.99 g/mol |
MDL:
MFCD08235084 CAS-Nummer: 913835-27-5 |