1,3-Dichlor-1,1,3,3-tetraisopropyldisiloxan ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 1,3-Dichloro-1,1,3,3-tetrakis(isopropyl)disiloxane
L11171.06 L11171.14
L11171.06EA 148 EUR
L11171.06 L11171.14
1,3-Dichlor-1,1,3,3-tetraisopropyldisiloxan ≥97%
1,3-Dichlor-1,1,3,3-tetraisopropyldisiloxan
Purity: 97% CAS No.: 69304-37-6 Molecular Formula: C12H28Cl2OSi2 Formula Weight: 315.43 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4540 Boiling Point: 69-70°/0.5mm Beilstein Reference: 1934216 UN No.: 1760 MDL No.: MFCD00009655
Formel: C₁₂H₂₈Cl₂OSi₂
Molecular Weight: 315.43 g/mol
Siedepunkt: 69…70 °C (0.5 mmHg)
Dichte: 0.986
Flammpunkt: >110 °C (230 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009655
CAS-Nummer: 69304-37-6
UN: 1760
ADR: 8 II