1,3-Dichlor-1,1,3,3-tetraisopropyldisiloxan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 1,3-Dichloro-1,1,3,3-tetrakis(isopropyl)disiloxane
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
337005-1G 337005-5G
SIAL337005-1GEA 42.5 EUR
SIAL337005-1G SIAL337005-5G
1,3-Dichlor-1,1,3,3-tetraisopropyldisiloxan, Sigma-Aldrich®
1,3-Dichlor-1,1,3,3-tetraisopropyldisiloxan
Formel: C₁₂H₂₈Cl₂OSi₂
Molecular Weight: 315,43 g/mol
MDL: MFCD00009655
CAS-Nummer: 69304-37-6
UN: 1760
ADR: 8,II