1,3-Dichlor-1,1,3,3-tetraisopropyldisiloxan
Lieferant: CHEMPUR SILANE
SILS06200.5 SILS06200.25 SILS06200.100 S06200-25G
SILNSILS06200.5EA 0 EUR
SILNSILS06200.5 SILNSILS06200.25 SILNSILS06200.100 FLUOS06200-25G
1,3-Dichlor-1,1,3,3-tetraisopropyldisiloxan
1,3-Dichlor-1,1,3,3-tetraisopropyldisiloxan
Formel: C₁₂H₂₈Cl₂OSi₂
MDL: MFCD00009655
CAS-Nummer: 69304-37-6
UN: 1760
ADR: 8,II