Nickel-Standard ölgelöst, 5.000 µg/g Ni in Mineralöl Specpure® für die Analyse von Metallabrieb
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Specpure®
42446.1YEA 0 EUR
42446.1Y 42446.18
Nickel-Standard ölgelöst, 5.000 µg/g Ni in Mineralöl Specpure® für die Analyse von Metallabrieb
Standards Kationischer Standards Nickel-Standards
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00011137