Vanadium-Standard ölgelöst, 1.000 µg/g V in Mineralöl Specpure® für die Analyse von Metallabrieb
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
14203.1Y 14203.18
14203.1YEA 0 EUR
14203.1Y 14203.18
Vanadium-Standard ölgelöst, 1.000 µg/g V in Mineralöl Specpure® für die Analyse von Metallabrieb
Standards Kationischer Standards Vanadium-Standards
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00011453
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable
MDL No. MFCD00011453