Zink-Standard ölgelöst, 1.000 µg/g Zn in Mineralöl Specpure® für die Analyse von Metallabrieb
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
14200.1Y 14200.18
14200.1YEA 0 EUR
14200.1Y 14200.18
Zink-Standard ölgelöst, 1.000 µg/g Zn in Mineralöl Specpure® für die Analyse von Metallabrieb
Standards Kationischer Standards Zink-Standards
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00011291