Titan-Standard ölgelöst, 1.000 µg/g Ti in Mineralöl Specpure® für die Analyse von Metallabrieb
Lieferant: Thermo Scientific
14204.1Y 14204.18
14204.1YEA 0 EUR
14204.1Y 14204.18
Titan-Standard ölgelöst, 1.000 µg/g Ti in Mineralöl Specpure® für die Analyse von Metallabrieb
Standards Kationischer Standards Titan-Standards
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00011264