2-Piperazinonicotinonitril
Lieferant: FLUOROCHEM
009836-1G 009836-5G 009836-25G
FLUO009836-1GEA 67.1 EUR
FLUO009836-1G FLUO009836-5G FLUO009836-25G
2-Piperazinonicotinonitril
2-Piperazinonicotinonitril
Formel: C₁₀H₁₂N₄
MDL: MFCD00190248
CAS-Nummer: 84951-44-0