Dysprosium(III)isopropoxid 5% (w/v) in 2-Propanol/ Toluol , 99.9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Dysprosium(III) i-propoxide
36585.AC
36585.AE
36585.ACEA
167
EUR
36585.AC
36585.AE
Dysprosium(III)isopropoxid 5% (w/v) in 2-Propanol/ Toluol , 99.9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden)
Dysprosium(III)isopropoxid
Purity: 99.9%
CAS No.: 6742-68-3
Molecular Formula: C9H21DyO3
Formula Weight: 339.76
Physical Form: Liquid
Sensitivity: Moisture Sensitive
Appearance: Brown
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00049784
Formel:
C₉H₂₁DyO₃ Molecular Weight: 339.761 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00049784 CAS-Nummer: 6742-68-3 UN: 1993 ADR: 3 II |