3'-Allyl-4'-hydroxyacetophenon
Lieferant: FLUOROCHEM
018161-1G 018161-5G
FLUO018161-1GEA 82.5 EUR
FLUO018161-1G FLUO018161-5G
3'-Allyl-4'-hydroxyacetophenon
3'-Allyl-4'-hydroxyacetophenon
Formel: C₁₁H₁₂O₂
MDL: MFCD00068015
CAS-Nummer: 1132-05-4