(2S)-5,7-Dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-2,3-dihydro-4H-chromen-4-on, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: (±)-2,3-Dihydro-5,7-dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one, 5,7-Dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)chroman-4-one, 4',5,7-Trihydroxyflavanone, Naringenin
N5893-1G N5893-25G N5893-5G
SIALN5893-1GEA 53.3 EUR
SIALN5893-1G SIALN5893-25G SIALN5893-5G
(2S)-5,7-Dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-2,3-dihydro-4H-chromen-4-on, Sigma-Aldrich®
(±)-Naringenin
Formel: C₁₅H₁₂O₅
Molecular Weight: 272,25 g/mol
MDL: MFCD00006844
CAS-Nummer: 67604-48-2
EINECS: 266-769-1