(2S)-5,7-Dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-2,3-dihydro-4H-chromen-4-on, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
(±)-2,3-Dihydro-5,7-dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one, 5,7-Dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)chroman-4-one, 4',5,7-Trihydroxyflavanone, Naringenin
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
W530098-500G
W530098-SAMPLE
SIALW530098-500GEA
657
EUR
SIALW530098-500G
SIALW530098-SAMPLE
(2S)-5,7-Dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-2,3-dihydro-4H-chromen-4-on, Sigma-Aldrich®
(±)-Naringenin
Formel:
C₁₅H₁₂O₅ Molecular Weight: 272,25 g/mol |
MDL:
MFCD00006844 CAS-Nummer: 67604-48-2 EINECS: 266-769-1 |