N,N-Diethyl-5-borono-2-methoxybenzolsulfonamid
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
3-(N,N-Diethylsulphamoyl)-4-methoxybenzeneboronic acid
BB-2918-1G
BB-2918-5G
COBBBB-2918-1GEA
420
EUR
COBBBB-2918-1G
COBBBB-2918-5G
N,N-Diethyl-5-borono-2-methoxybenzolsulfonamid
N,N-Diethyl-5-borono-2-methoxybenzolsulfonamid
Formel:
C₁₁H₁₈BNO₅S |
MDL:
MFCD08056367 CAS-Nummer: 871333-03-8 |