N,N-Diethyl-3-boronobenzolsulfonamid
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
3-(N,N-Diethylsulphamoyl)benzeneboronic acid
BB-2344-5G
BB-2344-1G
COBBBB-2344-5GEA
1180
EUR
COBBBB-2344-5G
COBBBB-2344-1G
N,N-Diethyl-3-boronobenzolsulfonamid
N,N-Diethyl-3-boronobenzolsulfonamid
Formel:
C₁₀H₁₆BNO₄S |
MDL:
MFCD07363746 CAS-Nummer: 871329-58-7 |