N-Cyclohexyl-3-boronobenzolsulfonamid
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BB-2619-5G
BB-2619-1G
COBBBB-2619-5GEA
2350
EUR
COBBBB-2619-5G
COBBBB-2619-1G
N-Cyclohexyl-3-boronobenzolsulfonamid
N-Cyclohexyl-3-boronobenzolsulfonamid
Formel:
C₁₂H₁₈BNO₄S |
MDL:
MFCD07783859 CAS-Nummer: 871329-79-2 |