N-tert-Butyl-2-brom-4-nitroanilin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
AN-1428-5G
AN-1428-1G
COBBAN-1428-5GEA
451
EUR
COBBAN-1428-5G
COBBAN-1428-1G
N-tert-Butyl-2-brom-4-nitroanilin
N-tert-Butyl-2-brom-4-nitroanilin
Formel:
C₁₀H₁₃BrN₂O₂ |
MDL:
MFCD11855829 CAS-Nummer: 952664-76-5 |