N-tert-Butyl-4-brom-2-nitroanilin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
AN-1493-1G AN-1493-5G AN-1493-250M
COBBAN-1493-1GEA 497 EUR
COBBAN-1493-1G COBBAN-1493-5G COBBAN-1493-250M
N-tert-Butyl-4-brom-2-nitroanilin
N-tert-Butyl-4-brom-2-nitroanilin
Formel: C₁₀H₁₃BrN₂O₂
MDL: MFCD12756414
CAS-Nummer: 1135351-95-9