3,4-Dihydroxy-5-methoxybenzaldehyd, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
464120-1G 464120-5G
SIAL464120-1GEA 59.9 EUR
SIAL464120-1G SIAL464120-5G
3,4-Dihydroxy-5-methoxybenzaldehyd, Sigma-Aldrich®
3,4-Dihydroxy-5-methoxybenzaldehyde
Formel: C₈H₈O₄
Molecular Weight: 168.1467 g/mol
MDL: MFCD00016610
CAS-Nummer: 3934-87-0
EINECS: 223-513-3