2,6-Dichlor-3-formylphenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BB-9043-5G
BB-9043-1G
COBBBB-9043-5GEA
0
EUR
COBBBB-9043-5G
COBBBB-9043-1G
2,6-Dichlor-3-formylphenylboronsäure
2,6-Dichlor-3-formylphenylboronsäure
Formel:
C₇H₅BCl₂O₃ |
MDL:
MFCD06796322 CAS-Nummer: 1218790-87-4 |