2-Chlor-5-formylphenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
(2-Chloro-5-formylphenyl)boronic acid
BB-9018-5G
BB-9018-1G
COBBBB-9018-5GEA
179
EUR
COBBBB-9018-5G
COBBBB-9018-1G
2-Chlor-5-formylphenylboronsäure
2-Chlor-5-formylphenylboronsäure
Formel:
C₇H₆BClO₃ Molecular Weight: 184.3847 g/mol |
MDL:
MFCD06656269 CAS-Nummer: 1150114-78-5 |